Learn More
Abeba™ Dark Blue Velours ESD Anatom Safety Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
97.72€ - 122.00€
Specifica
Colore | Blue |
---|---|
Materiale suola | Polyurethane |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15230915
|
Abeba™
32147/36 |
36 | N/A | ||||||
15240915
|
Abeba™
32147/37 |
37 | N/A | ||||||
15558965
|
Abeba™
32147/38 |
38 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15568965
|
Abeba™
32147/39 |
39 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15270915
|
Abeba™
32147/40 |
40 | N/A | ||||||
15280915
|
Abeba™
32147/41 |
41 | N/A | ||||||
15290915
|
Abeba™
32147/42 |
42 | N/A | ||||||
15598965
|
Abeba™
32147/42 |
42 | N/A | ||||||
15200925
|
Abeba™
32147/43 |
43 | N/A | ||||||
15210925
|
Abeba™
32147/44 |
44 | N/A | ||||||
15220925
|
Abeba™
32147/45 |
45 | N/A | ||||||
15528975
|
Abeba™
32147/45 |
45 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15538975
|
Abeba™
32147/46 |
46 | N/A | ||||||
15240925
|
Abeba™
32147/47 |
47 | N/A | ||||||
15250925
|
Abeba™
32147/48 |
48 | N/A | ||||||
15260925
|
Abeba™
32147/49 |
49 | N/A | ||||||
15578975
|
Abeba™
32147/50 |
50 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours with breathable textile inlays
- Dark blue
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Reflective material
- Suitable for heel and foot lift
- Scratch-resistant coating in heel area
Specifica
Blue | |
Polyurethane | |
Steel |