Learn More
Abeba™ Dark Blue Velours ESD Anatom Safety Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
Marca:  Abeba™ 32147/39
69.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15568965
  • 122.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours with breathable textile inlays
  • Dark blue
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Suitable for heel and foot lift
  • Scratch-resistant coating in heel area
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Velour
Slip-resistant
32147
Blue
39
Polyurethane
Steel