Learn More
Thermo Scientific™ Decappers 500/550, 12-Channel
Get automated decapping and capping of Thermo Scientific;trade; screw top tubes in ANSI racks with Quick Switch Technology for medium to high throughput laboratories.
Marca:  Thermo Scientific™ 4117-550
Codice prodotto. 16257831
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Matrix Screw Top Tubes (0.2, 0.5, 1 mL), Nunc Cryobank Tubes (0.5, 1, 2 mL), Nunc Universal Tubes (1.8, 2 mL)
Decapper 550 with integrated barcode reader
Max power consumption of 200 VA
22.5 kg
Miniature Fuse, 4A, 5 x 20 mm, Time-Lag T, L, 250 VAC
Any Thermo Scientific Matrix or Nunc 2D Barcoded Storage Tube and virtually any other 2D barcode, as well as any linear (1D) code
Less Than 3 Seconds per Scan
96-Format, 48-Format
23.6 x 14.7 x 17.8 in. (60 x 37.4 x 45.2 cm )
49.6 lb.
Touchscreen User Interface
110 VAC and 230 VAC, voltage fluctuation ≤ ±10%
50/60 Hz ± 5%
Documenti
Manuals
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Decappers 500/550, 12-Channel >