Learn More
Corning™ DeckWorks™ Reload Systems Starter Kits
Codice prodotto. 11383655 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
1 to 200 μL
1 to 300 μL
100 to 1000 μL
Colore:
Natural
Yellow
Dimensione della confezione:
1 SET
Codice prodotto. 11383655
Marca: Corning™ 4133
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains one DeckWorks Reload System with standard tips and empty hinged racks
DeckWorks starter kits contain one DeckWorks reload system with standard tips and empty hinged racks.
  • 10 empty racks accompany 10 μL, 200 μL, and 300 μL volume tips.
  • 8 empty racks accompany 1000 μL volume tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 300 μL
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Da utilizzare con (applicazione) Designed to allow to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials
Formato Ricarica
Stile punta Round
Imballaggio Starter kit
Graduato Yes
Product Line DeckWorks
Materiale Polipropilene