missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Detergente e neutralizzante per lavatrici da laboratorio. Riduce le fasi di risciacquo e il consumo di acqua. deconex 25 ORGANACID è privo di fosfati e adatto ai laboratori ambientali e idrici. Prelavaggio contro i residui solubili in acido.
Brand: Borer Chemie™ 502100.00-K25R
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Neutralizzatore e detergente per uso automatico
- soluzione ecologica senza fosfati e tensioattivi
- neutralizza i residui alcalini trascinati, riduce le fasi di risciacquo
- riduce il consumo di acqua di risciacquo
- concentrazione tipica di applicazione: 3 mL/L
- eccellente compatibilità con i materiali, anche con l'alluminio
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- anche come agente di pre-sciacquo contro i depositi solubili in acido
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifications
Liquido | |
Acido organico | |
Tanica | |
1 x 25 kg | |
21.3 L | |
25 kg |
ca. 2.6 (soluzione all'1 %) | |
Concentrato | |
tra 5 e 25°C | |
5.6 gal. | |
55.1 lb. |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- deconex 25 ORGANACID
Signal Word
- Attenzione
Hazard Category
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.