Learn More
Corning™ Non-sterile Deep Well Plate for Storage and Collection
Deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage.
Marca:  Corning™ 3859
Codice prodotto. 16852250
  • 515.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of polypropylene
  • Offer excellent chemical resistance
  • Can withstand temperatures down to -80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Without Lid
Polypropylene
Non-sterile
1 mL
Translucent
Clear
96
Non-treated
Round