Learn More
Corning™ Non-sterile Deep Well Plate for Storage and Collection
Deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage.
515.00€ - 569.00€
Specifica
Coperchio | Without Lid |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16852250
|
Corning™
3859 |
Round | 1 mL |
515.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16862250
|
Corning™
3866 |
Round | 2 mL |
569.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16872250
|
Corning™
3947 |
Square, Conical Bottom (V-well) | 2 mL |
535.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made of polypropylene
- Offer excellent chemical resistance
- Can withstand temperatures down to -80°C
Specifica
Without Lid | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Translucent |
Clear | |
96 | |
Non-treated |