Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale (EU), Certified
Bilance da banco per applicazioni industriali di base
Marca: OHAUS™ 30685266
760.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
- Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato e cella di carico IP65 in alluminio. L'indicatore è dotato di una struttura in ABS resistente e di una staffa di montaggio in acciaio.
- Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
Specifica
100 ore con batteria ricaricabile | |
RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale | |
150 kg | |
550 x 420 mm | |
D33XW150B1L2EU | |
Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione | |
18.1 kg |
Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa) | |
Indicatore in acciaio inossidabile, piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, cella di carico IP65 in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo | |
LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore | |
50 g | |
Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa | |
686 x 420 x 922 mm |