Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale (EU), Certified
Bilance da banco per applicazioni industriali di base
720.00€ - 1185.00€
Specifica
Autonomia della batteria | 100 ore con batteria ricaricabile |
---|---|
Tipo di batteria | Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa) |
Tipo di collegamento | RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale |
Struttura | Indicatore in acciaio inossidabile, piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, cella di carico IP65 in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo |
Tipo di display | LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Leggibilità | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Leggibilità | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17525845
|
OHAUS™
30685262 |
D33XW15B1R1EU | 5 g | 15 kg | 489 x 305 x 569 mm |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17535845
|
OHAUS™
30685263 |
D33XW30B1R1EU | 10 g | 30 kg | 489 x 305 x 569 mm |
740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17545845
|
OHAUS™
30685264 |
D33XW60B1R1EU | 20 g | 60 kg | 489 x 305 x 569 mm |
740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17555845
|
OHAUS™
30685265 |
D33XW60B1L2EU | 20 g | 60 kg | 686 x 420 x 922 mm |
800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17565845
|
OHAUS™
30685266 |
D33XW150B1L2EU | 50 g | 150 kg | 686 x 420 x 922 mm |
800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17575845
|
OHAUS™
30685267 |
D33XW150B1X2EU | 50 g | 150 kg | 787 x 500 x 922 mm |
930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17585845
|
OHAUS™
30685268 |
D33XW300B1X2EU | 100 g | 300 kg | 787 x 500 x 922 mm |
930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17595845
|
OHAUS™
30685269 |
D33XW300B1V3EU | 100 g | 300 kg | 935 x 600 x 1222 mm |
1185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17505855
|
OHAUS™
30685270 |
D33XW600B1V3EU | 200 g | 600 kg | 935 x 600 x 1222 mm |
1185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17515855
|
OHAUS™
30685271 |
D33XW15B1R5EU | 5 g | 15 kg | 646 x 305 x 122 mm |
740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17525855
|
OHAUS™
30685272 |
D33XW30B1R5EU | 10 g | 30 kg | 646 x 305 x 122 mm |
740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17535855
|
OHAUS™
30685273 |
D33XW60B1R5EU | 20 g | 60 kg | 646 x 305 x 122 mm |
740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17545855
|
OHAUS™
30685274 |
D33XW60B1L5EU | 20 g | 60 kg | 842 x 420 x 134 mm |
850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17555855
|
OHAUS™
30685275 |
D33XW150B1L5EU | 50 g | 150 kg | 842 x 420 x 134 mm |
850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17565855
|
OHAUS™
30685276 |
D33XW150B1X5EU | 50 g | 150 kg | 941 x 500 x 150 mm |
975.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17575855
|
OHAUS™
30685277 |
D33XW300B1X5EU | 100 g | 300 kg | 941 x 500 x 150 mm |
975.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
- Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato e cella di carico IP65 in alluminio. L'indicatore è dotato di una struttura in ABS resistente e di una staffa di montaggio in acciaio.
- Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
Specifica
100 ore con batteria ricaricabile | |
RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale | |
LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore | |
Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione |
Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa) | |
Indicatore in acciaio inossidabile, piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, cella di carico IP65 in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo | |
Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa |