Learn More
Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges
Choose from an array of Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges for select Thermo Scientific™ Barnstead™ water systems, based on your application.
Marca:  Thermo Scientific™ D0832
147.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11746189
  • 155.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Choose from an array of Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges based on your application needs. These cartridges are for use with the Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ or Nanopure™ water purification systems as indicated.
  • Choice of full or half cartridges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cartridge for ultrapure and organic removal; mixed-bed, activated carbon; full size
Mixed Bed, Activated Carbon
Bantam™ Deionizer, B-Pure™
785 grains/1000 gal.
Ultrapure and Organic Removal
Deionizer Cartridge