Learn More
Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges
Choose from an array of Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges for select Thermo Scientific™ Barnstead™ water systems, based on your application.
97.70€ - 314.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo di resina | Capacità | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo di resina | Capacità | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12740666
|
Thermo Scientific™
D0760 |
Bantam™ Deionizer, B-Pure™ | Strong Anion Exchange | 1680 grains | Anion Removal |
314.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
14871651
|
Thermo Scientific™
D50273 |
Nanopure | Mixed Bed | Ultrapure |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15342178
|
Thermo Scientific™
D8815 |
B-Pure™ | Activated Carbon | 5000 gal. (as CaCO3) | Organic Removal |
136.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15352178
|
Thermo Scientific™
D8816 |
B-Pure™ | Mixed Bed | Ultrapure |
161.00€
1 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15362178
|
Thermo Scientific™
D8817 |
B-Pure™ | Oxygen Removal Resin | Oxygen Removal |
217.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12331683
|
Thermo Scientific™
D8818 |
B-Pure™ | Ultrapure, Oxygen Removal | Ultrapure, Oxygen and Organic Removal |
247.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15372178
|
Thermo Scientific™
D8825 |
B-Pure™ | Mixed Bed, Ultrapure, Oxygen and Organic Removal | Ultrapure and Oxygen Removal Resin |
257.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11789428
|
Thermo Scientific™
D8831 |
Milli-Q Millipore Water Systems | Super-C Carbon | Organic Removal |
97.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11799428
|
Thermo Scientific™
D8832 |
Milli-Q Millipore Water Systems | Mixed Bed | Ion Exchange, Ultrapure |
114.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10071893
|
Thermo Scientific™
D0809 |
Bantam™ Deionizer, B-Pure™ | Letto misto | 875 grani |
169.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10589690
|
Thermo Scientific™
D0811 |
B-Pure™ | Porous Strong Ion Exchange | 30 g | Oxygen Removal |
178.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10041953
|
Thermo Scientific™
D0813 |
Bantam™ Deionizer, B-Pure™ | Activated Carbon | 5000 gal. | Organic Removal |
140.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12311278
|
Thermo Scientific™
D0815 |
Bantam™ Deionizer, B-Pure™ | Strong Cation Exchange | 3170 grains | Cation Removal |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11746189
|
Thermo Scientific™
D0832 |
Bantam™ Deionizer, B-Pure™ | Mixed Bed, Activated Carbon | 785 grains/1000 gal. | Ultrapure and Organic Removal |
155.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10451820
|
Thermo Scientific™
D0835 |
B-Pure™ | Macroreticular, Activated Carbon | 5000 gal. | Pretreatment |
161.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10297093
|
Thermo Scientific™
D0836 |
B-Pure™ | Macroreticular, Activated Carbon | 2000 gal. | Pretreatment Macropure |
233.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10074067
|
Thermo Scientific™
D50213 |
B-Pure™ | Mixed Bed | 550 grains | Ultrapure |
152.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15312168
|
Thermo Scientific™
D50214 |
B-Pure™ | Porous Strong Anion Exchange | 18 g | Oxygen Removal |
169.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15322168
|
Thermo Scientific™
D50215 |
B-Pure™ | Activated Carbon | 5000 gal. | Organic Removal |
127.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15297643
|
Thermo Scientific™
D50216 |
B-Pure™ | Oxygen Removal Mixed Bed | 275 grains/9 g | Oxygen and demineralization |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10125767
|
Thermo Scientific™
D50217 |
B-Pure™ | Mixed Bed, Activated Carbon | 275 grains/2000 gal. | Ultrapure and Organic Removal |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11706289
|
Thermo Scientific™
D63112 |
B-Pure™ | Extruded Carbon | 5000 gal. | Organic Removal |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12730746
|
Thermo Scientific™
D8809 |
B-Pure™ | Ultrapure, Oxygen Removal | 455 grains/30 g | Ultrapure and Organic Removal |
173.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10081893
|
Thermo Scientific™
D8811 |
B-Pure™ | Ultrapure, Oxygen and Organic Removal | 365 grains/2000 gal./12 g | Ultrapure, Oxygen and Organic Removal |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10501673
|
Thermo Scientific™
D0803 |
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ or Nanopure™ Water Purification Systems as Indicated | Two Bed Ion Exchange | 1760 grains | Cartridge for high capacity; two-bed ion exchange; full size |
165.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Choose from an array of Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges based on your application needs. These cartridges are for use with the Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ or Nanopure™ water purification systems as indicated.
- Choice of full or half cartridges
Specifica
Deionizer Cartridge |