Learn More
Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges
Choose from an array of Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges for select Thermo Scientific™ Barnstead™ water systems, based on your application.
Marca:  Thermo Scientific™ D50273
Codice prodotto. 14871651
  • 182.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Choose from an array of Thermo Scientific™ Deionizer Cartridges based on your application needs. These cartridges are for use with the Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ or Nanopure™ water purification systems as indicated.
  • Choice of full or half cartridges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ultrapure deionization cartridge, Dyed, mixed bed, with 2 quick connect fittings
Ultrapure
Deionizer Cartridge
Mixed Bed
Nanopure