Learn More
Emma Safety Footwear Dempo Safety Shoes
Extreme safety in extreme temperatures. Easy on/off slip-on lightweight leather boot with a double density rubber-PU sole. The Nitrile rubber outsole repels corrosive chemicals and substances, even liquid, molten metals. Heat resistant up to 300°C.
Marca:  Emma Safety Footwear MM58384846
Codice prodotto. 15918801
  • 182.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Dempo
Leather
Steel
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver lined tongue
46