Learn More
Emma Safety Footwear Dempo Safety Shoes
Extreme safety in extreme temperatures. Easy on/off slip-on lightweight leather boot with a double density rubber-PU sole. The Nitrile rubber outsole repels corrosive chemicals and substances, even liquid, molten metals. Heat resistant up to 300°C.
182.00€
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Colore Black
Progettazione Dempo
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver lined tongue
Materiale Leather
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15928791
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384837
37
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15938791
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384838
38
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15948791
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384839
39
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15958791
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384840
40
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15968791
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384841
41
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15978791
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384842
42
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15988791
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384843
43
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15998791
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384844
44
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15908801
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384845
45
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15918801
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384846
46
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15928801
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384847
47
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15938801
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384848
48
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15948801
Vedere i documenti
Emma Safety Footwear
MM58384849
49
182.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Dempo
Leather
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver lined tongue
Steel