Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Options
GREENER_CHOICE
Double your cryobank capacity and cut storage costs by 50%. Our dense storage options fit standard cryogenic storage boxes that work with the freezer racks you currently own.
62.95€ - 1035.00€
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11787064
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
369640
Cardboard Cryobox N/A N/A N/A
15183113
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
369678
Universal Picker/Pen N/A N/A N/A
10564985
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
374001
Cryobox Divider
216.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 21-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10233091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5050-0001
Undivided CryoBox
62.95€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15323584
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5050-0169
Cryobox
378.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15201866
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
374115
Cryobank Tubes
1035.00€
pezzi 845
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13 x 13 tube separators and fit 169 1mL tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
  • Choose a standard-sized cardboard or polycarbonate box
  • Insert the 13x13 box divider
  • Load the box with 169, 1mL Cryobank storage tubes
  • Slide the box into your existing standard-sized CryoBox racks
  • Suitable for mechanical freezer or vapor phase liquid nitrogen storage
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Dense Storage Options