Learn More
asecos™ Depot PE with Wing Door - Version Drum
The Depot PE with Wing Door is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
Marca:  asecos™ 31856
Codice prodotto. 17866506
  • 2290.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With integrated sump pallet
  • For direct placement of a barrel on a Euro pallet or barrel storage on the optional PE half pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
Specifica
Specifica
Cassa grigia, porte blu
250 L
Disposal Can
1560.00 mm
1560.00 mm
1980.00 mm
1080.00 mm
115 kg
66.1 gal.
Polietilene
61.42 in.
61.42 in.
77.95 in.
42.52 in.
253.53 lb.