Learn More
asecos™ Depot PE with Wing Door - Version Drum
The Depot PE with Wing Door is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
1480.00€ - 2290.00€
Specifica
Colore | Cassa grigia, porte blu |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Tipo | Disposal Can |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17896376
|
asecos™
40057 |
1050.00 mm |
1480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17866506
|
asecos™
31856 |
1080.00 mm |
2290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17806416
|
asecos™
36470 |
1410.00 mm |
2280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With integrated sump pallet
- For direct placement of a barrel on a Euro pallet or barrel storage on the optional PE half pallet
- Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
- Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
Specifica
Cassa grigia, porte blu | |
Polietilene | |
Disposal Can |