Learn More
Ansell™ Guanti in neoprene verde DermaShield™ serie 73-711 Codice prodotto.: 12485070
Aggiungi al carrello
Ansell™ Guanti in neoprene verde DermaShield™ serie 73-711
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12485070 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
7
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Codice prodotto. 12485070
Marca: Ansell™ 73711070
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzate con una miscela in cloroprene brevettata. I guanti in neoprene verde Ansell™ DermaShield™ serie 73-711 sono ideali per ambienti ISO classe 5 (classe 100).
  • Made of poly-chloroprene
  • Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
  • Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
  • Neoprene composition offers better chemical resistance.
  • New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
  • Sterile
  • Available for non-sterile controlled environments.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Riciclabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Neoprene
Materiale polso Neoprene
Colore Green
Materiale Neoprene
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size 7
Sterilità Sterile
Stile 73-711
Spessore (sistema metrico) 0.175 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità 200/CS
Resistente a Resistenza chimica
Serie 73-711
Titolo del prodotto
Ansell™ Guanti in neoprene verde DermaShield™ serie 73-711 >