Learn More
Fisherbrand™ Desiccator with Glass Knob
Made from Simax 3.3 borosilicate glass. Fisherbrand Desiccator with Glass Knob is designed for variety of vacuum work.
133.00€ - 626.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 13 130, DIN 12 491 |
---|---|
Materiale | Simax Borosilicate Glass 3.3 |
Product Type | Desiccator |
Include | Glass knob |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15584635
|
Fisherbrand™
632415280253 |
Desiccator | 239 mm | 320 mm | 363 mm |
304.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15584625
|
Fisherbrand™
632415280153 |
Desiccator | 143 mm | 215 mm | 261 mm |
321.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15534645
|
Fisherbrand™
632415280303 |
Desiccator | 285 mm | 380 mm | 438 mm |
626.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15534635
|
Fisherbrand™
632415280203 |
Desiccator | 192 mm | 270 mm | 311 mm |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15534625
|
Fisherbrand™
632415280103 |
Desiccator | 94 mm | 153 mm | 191 mm |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Made from SIMAX 3.3 borosilicate glass
- Designed for variety of vacuum work
- Used for desiccation of samples, storage of materials sensitive to humidity
Specifica
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
Simax Borosilicate Glass 3.3 | |
Desiccator | |
Glass knob |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Desiccator with Glass Knob