Specifica
Materiale o nome chimico | Desloratadine |
CAS | 100643-71-8 |
Punto di fusione | 150.0°C |
Formula molecolare | C19H19ClN2 |
Quantità | 1 g |
Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, propylene glycol, dmso |
InChI Key | JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3C2=C2CCNCC2)=C1 |
IUPAC Name | 13-chloro-2-(piperidin-4-ylidene)-4-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene |
Molecular Weight (g/mol) | 310.83 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Desloratadine >