Learn More
Desloratadine, MedChemExpress
MedChemExpress Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Marca: Medchem Express HY-B0539
Descrizione
Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.Specifica
Desloratadine | |
100643-71-8 | |
50 mg | |
C19H19ClN2 | |
Sch34117 | |
ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3/C2=C4CCNCC/4)=C1 | |
310.82 | |
Research |
Solid | |
Off-White | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation | |
DMSO : 25 mg/mL (80.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic) | |
310.82 | |
99.98% |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only