Learn More
Desloratadine, MedChemExpress
MedChemExpress Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
56.70€ - 344.25€
Specifica
Materiale o nome chimico | Desloratadine |
---|---|
Forma fisica | Solid |
CAS | 100643-71-8 |
Colore | Off-White |
Note sul grado di purezza | Research |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16498356
|
Medchem Express
HY-B0539 |
100 mg |
97.20€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16482166
|
Medchem Express
HY-B0539 |
500 mg |
344.25€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16404397
|
Medchem Express
HY-B0539 |
50 mg |
56.70€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.Specifica
Desloratadine | |
100643-71-8 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation | |
DMSO : 25 mg/mL (80.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic) | |
310.82 | |
99.98% |
Solid | |
Off-White | |
C19H19ClN2 | |
Sch34117 | |
ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3/C2=C4CCNCC/4)=C1 | |
310.82 | |
Research |
Sicurezza e movimentazione
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.