Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
Marca:  Taylor Wharton™ 25LDB
Codice prodotto. 11778519
  • 1045.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Cryogenic Storage Dewar
6.6 gal.
25 L
109 Days
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar > Capacity: 25 L