Learn More
Epredia™ Dewax and HIER Buffer L,M,H
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia™ PT Module.
Marca: Epredia™ TA-999-DHBH
Descrizione
Automated deparaffinization (dewaxing) and rehydration of IHC slides is an ideal way to decrease turn-around time and improve lean workflow. Aqueous deparaffinization is the method of choice for IHC instruments today but often yields incomplete deparaffinization. The Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia PT Module. The new proprietary formulation eliminates manual steps and improves turnaround time. In addition the results are concordant to traditional methods meaning they can be quickly integrated into routine workflow.
Specifica
Dewax and HIER Buffer | |
10 x 100 mL | |
Buffer - High |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: titon-X100, EDTA, tetrasodium EDTA, tris(hydroxymethyl) aminomehtane, 2-methyl-3-isothiazolone, tet