Learn More
Di-n-butylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10478993
50 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
50 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Di-n-butylamine, 99%, C8H19N, CAS Number-111-92-2, di-normal-butylamine, n-dibutylamine, n-butyl-1-butanamine, di-n-butyl amine, dibutilamina, dibutylamine, dibutyl amine, di-n-butylamine, dibutyl-amine, 1-butanamine, n-butyl, 2.5L, 98.5% min. (GC), 04, 157, 159.0 deg.C, Undesignated, 0.7600g/mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-92-2
Numero MDL MFCD00009429
InChI Key JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC Name N-butylbutan-1-amine
SMILES CCCCNCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butylamine
Punto di fusione -62.0°C
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 159.0°C
Punto d'infiammabilità 39°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H19N
Formula lineare [CH3(CH2)3]2NH
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.4180
Quantità 50 mL
Beilstein 04, 157
Fieser 01,209
Indice di Merck 15, 3037
Gravità specifica 0.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Viscosità 0.9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-n-butylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Di-n-butylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals >