Learn More
Di-n-hexyl disulfide, tech. 85%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11425147
Di-n-hexyl disulfide, tech. 85%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11425147
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11425147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22568.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10496-15-8
Formula molecolare C12H26S2
Molecular Weight (g/mol) 234.46
Numero MDL MFCD00027300
InChI Key GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide
PubChem CID 82675
IUPAC Name 1-(hexyldisulfanyl)hexane
SMILES CCCCCCSSCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-hexyl disulfide
Densità 0.919
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Peso formulazione 234.47
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10242741 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/08/2022 Catalog NumberB22568.06,B22568.14
Numero di lotto10159618 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB22568.06,B22568.14
Numero di lottoG7000A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB22568.06,B22568.14
Numero di lotto10195256 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB22568.06,B22568.14
Numero di lotto10218579 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB22568.06,B22568.14
Titolo del prodotto
Di-n-hexyl disulfide, tech. 85%, Thermo Scientific Chemicals >