Learn More
Di-tert-butylchlorophosphine, 96%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10086383
Di-tert-butylchlorophosphine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10086383
25 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10086383
Marca: Thermo Scientific Acros 320900250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13716-10-4
Formula molecolare C8H18ClP
Molecular Weight (g/mol) 180.66
Numero MDL MFCD00008815
InChI Key MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
IUPAC Name ditert-butyl(chloro)phosphane
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butylchlorophosphine
Punto di fusione 2.0°C to 3.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)3C]2PCl
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.95
Peso formulazione 180.66
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467647 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number320901000,320900250,320900050
Numero di lottoA0450878 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2024 Catalog Number320901000,320900250,320900050
Numero di lottoA0461234 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2024 Catalog Number320901000,320900250,320900050
Numero di lottoA0443251 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/07/2022 Catalog Number320901000,320900250,320900050
Numero di lottoA0429144 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/06/2022 Catalog Number320901000,320900250,320900050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-tert-butylchlorophosphine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Di-tert-butylchlorophosphine
Titolo del prodotto
Di-tert-butylchlorophosphine, 96%, Thermo Scientific Chemicals >