Learn More
Dibenzyl phosphite, 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10063943
Dibenzyl phosphite, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10063943
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10063943
Marca: Thermo Scientific Acros 112661000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17176-77-1
Formula molecolare C14H14O3P
Molecular Weight (g/mol) 261.24
Numero MDL MFCD00004774
InChI Key RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzyl phosphite
Nota nome tech., 80%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH2O)2P(O)H
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5560
Quantità 100 g
Fieser 01,198
Indice di Merck 15,3019
Gravità specifica 1.18
IUPAC Name oxo-bis(phenylmethoxy)phosphanium
Peso formulazione 262.23
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0449032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2023 Catalog Number112660250,112661000,112660050
Numero di lottoA0409503 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/04/2022 Catalog Number112660250,112661000,112660050
Numero di lottoA0438431 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2022 Catalog Number112660250,112661000,112660050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibenzyl phosphite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Dibenzyl phosphite, 95%, Thermo Scientific Chemicals >