Learn More
Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II), Pd 18.5%, Thermo Scientific™
142.00€ - 512.00€
Identificatori chimici
CAS 19978-61-1
Formula molecolare C26H26Cl2P2Pd+2
Molecular Weight (g/mol) 577.762
Numero MDL MFCD00015702
InChI Key LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii
PubChem CID 131675886
IUPAC Name 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphane;palladium(2+);dihydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11343477
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
018779.04
2 g N/A N/A N/A
11333477
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
018779.09
10 g N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II), Pd 18.5%, Thermo Scientific™