Learn More
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II), Pd 12.1%, Thermo Scientific Chemicals
130.65€ - 579.89€
Identificatori chimici
CAS | 205319-10-4 |
---|---|
Formula molecolare | C39H32Cl2OP2Pd |
Molecular Weight (g/mol) | 755.95 |
Numero MDL | MFCD14155707 |
InChI Key | MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichlorideVedi altri risultati |
PubChem CID | 86280406 |
IUPAC Name | (5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphane;palladium(2+);dichloride |
SMILES | Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15465025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046665.03 |
1 g |
130.65€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15475025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046665.06 |
5 g |
579.89€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
205319-10-4 | |
755.95 | |
MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L | |
86280406 | |
Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C39H32Cl2OP2Pd | |
MFCD14155707 | |
dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichlorideVedi altri risultati | |
(5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphane;palladium(2+);dichlorideVedi altri risultati |
Specifica
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) | |
280°C to 287°C (decomposition) | |
C39H32Cl2OP2Pd | |
dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride | |
Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
755.95 | |
755.96 | |
Crystalline Solid |
205319-10-4 | |
Yellow | |
MFCD14155707 | |
MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L | |
(5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphane;palladium(2+);dichloride | |
86280406 | |
Pd 14.1% |
Sicurezza e movimentazione
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 685-312-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures