Learn More
Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II), Pd 17.6%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II) is used for the catalysis of styrene carbonylation, coupling of alkyl Grignard reagents with organic halides, selective monoalkylation of organic polyhalides, and modification of the dihalovinyl moiety of synthetic pyrethroids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II) |
Quantità | 5 g |
Informazioni di solubilità | Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents. |
Peso formulazione | 603.8 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 17.6% |
Forma fisica | Lumps |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N20A052 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | 044971.03,044971.06 |
K12S037 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | 044971.03,044971.06 |
N29A052 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | 044971.03,044971.06 |
L22X013 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | 044971.03,044971.06 |