Learn More
Dichloroisocyanuric acid sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10712251
Dichloroisocyanuric acid sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10712251
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Codice prodotto. 10712251
Marca: Thermo Scientific Acros 204110250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dichloroisocyanuric acid sodium salt, >-97.5% (on dry substance), C3HCl2N3NaO3, CAS Number-2893-78-9, sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt, 500g, 98%, White, 220-767-7, 219.95, Danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2893-78-9
Formula molecolare C3HCl2N3NaO3
Molecular Weight (g/mol) 220.949
Numero MDL MFCD00006036
InChI Key UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC Name 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione;sodium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Nota nome 98%
Colore White
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 219.95
Percent Purity ≥97.5% (on dry substance)
Forma fisica Crystals or Granules
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Dichloroisocyanuric acid sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals >