Learn More
Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dichloromethane |
Punto di fusione | -97.0°C |
Densità | 1.3250g/mL |
Punti di ebollizione | 39.0°C to 40.0°C |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | Plastic Drum |
Forma fisica | Liquido |
Intervallo percentuale saggio | 99.8+% |
Residuo dopo l'evaporazione | 0.001% max. |
Gravità specifica | 1.325 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1996119 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | 113460025,113460010,113460100,113460050,113460250 |
2054350 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | 113460025,113460010,113460100,113460050,113460250 |
1913328 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | 113460025,113460010,113460100,113460050,113460250 |
1917445 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | 113460025,113460010,113460100,113460050,113460250 |
1900558 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | 113460025,113460010,113460100,113460050,113460250 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloromethane
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals >