Learn More
Dichloromethane, 99.8%, for HPLC, stabilized with methanol, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10190272
Dichloromethane, 99.8%, for HPLC, stabilized with methanol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10190272
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10190272
Marca: Thermo Scientific Acros 364230025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2, 67-56-1
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Nota nome Stabilized
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm
Acidità 0.0001 meq/g max.
Densità 1.3250g/mL
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99.80%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0002% max.
Gravità specifica 1.325
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Acqua 0.02% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.8%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane, stabilized with methanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Titolo del prodotto
Dichloromethane, 99.8%, for HPLC, stabilized with methanol, Thermo Scientific Chemicals >