Learn More
Dichloromethane, 99.9%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10429252
Dichloromethane, 99.9%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10429252
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 10429252
Marca: Thermo Scientific Acros 326851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dichloromethane, 99.9%, CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 513-35-9, aerothene mm, methylene chloride, freon 30, methylene bichloride, methane, dichloro, methane dichloride, narkotil, methylene dichloride, solmethine, solaesthin, 2.5L, 01, 60, 39.0 deg.C to 40.0 deg.C, CHEBI:15767, Colorless to Yellow
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2, 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3250g/mL
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Quantità 100 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Water <30ppm
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Gravità specifica 1.325
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Acqua 0.003% Max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrasecco
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2524002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326850025,326850010,326851000
Numero di lotto2524002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2025 Catalog Number326850025,326851000,326850010
Numero di lotto2402361 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number326850025,326850010,326851000
Numero di lotto2495453 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number326850025,326851000,326850010
Numero di lotto2416196 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number326850025,326850010,326851000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methylene chloride
Titolo del prodotto
Dichloromethane, 99.9%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >