Learn More
Dichloromethane, 99+%, stab. with ca. 50ppm amylene, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
Solubility
Miscible with ethyl acetate, alcohol, hexanes, methanol, diethyl ether, n-octanol, acetone benzene, carbon tetrachloride, diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Notes
Keep the container tightly closed in a cool, well-ventilated area. Incompatible with alkali metals, aluminum, strong oxidizing agents, bases, amines, magnesium, strong acids strong bases and vinyl compounds.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dichloromethane |
Punto di fusione | -95°C |
Nota nome | stabilized with ca. 50ppm amylene |
Densità | 1.325 |
Punti di ebollizione | 39°C to 40°C |
Quantità | 2500 mL |
Odore | Sweet |
Indice di rifrazione | 1.4244 |
Numero UN | UN1593 |
Beilstein | 1730800 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411744 | Certificato di analisi | 04/10/2024 | L13089.0F,L13089.AP,L13089.AU |
2493927 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | L13089.0F,L13089.AP,L13089.AU |
10250085 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | L13089.0F,L13089.AP,L13089.AU |
10250086 | Certificato di analisi | 14/03/2024 | L13089.0F,L13089.AP,L13089.AU |
10239056 | Certificato di analisi | 20/02/2024 | L13089.0F,L13089.AP,L13089.AU |
Sicurezza e movimentazione
- Dichloromethane
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Dichloromethane