Learn More
Dichloromethane 99+%, stabilized with amylene, pure, Thermo Scientific Chemicals
86.53€ - 422.10€
Identificatori chimici
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Formula molecolare | CH2Cl2 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.93 |
Numero MDL | MFCD00000881 |
InChI Key | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmVedi altri risultati |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
IUPAC Name | diclorometano |
SMILES | ClCCl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10590873
|
Thermo Scientific Acros
383780025 |
2.5 L |
86.53€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10046082
|
Thermo Scientific Acros
383780050 |
5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
10650735
|
Thermo Scientific Acros
383780250 |
25 L |
422.10€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
diclorometano |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmVedi altri risultati | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Specifica
Dichloromethane | |
75-09-2, 513-35-9 | |
39.0°C to 40.0°C | |
99+% | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
99+% |
-97.0°C | |
1.3250g/mL | |
Bottiglia in vetro | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
diclorometano | |
6344 | |
84.93 | |
Ultrapuro |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Dichloromethane
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Dichloromethane 99+%, stabilized with amylene, pure, Thermo Scientific Chemicals