Learn More
Dichloromethane, Certified AR for Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic Canister
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, aerothene mm, methane, dichloro, methane dichloride, methylene bichloride, methylene chloride, methylene dichloride, solaesthin, freon 30, narkotil, solmethine, 2.5L, 39 deg.C, CHEBI:15767, Colorless, 84.93g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichloromethane, -97 deg.C
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -97°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 39°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 350mbar at 20°C |
Viscosità | 0.43 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 84.93g/mol |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526194 | Certificato di analisi | 07/02/2025 | D/1852/PB15X,D/1852/17,D/1852/17X,D/1852/27,D/1852/15,D/1852/17Z,D/1852/25,D/1852/24,D/1852/15Z,D/1852/PB17,D/1852/PB15,D/1852/21,D/1852/PC15 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloromethane
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Dichloromethane, Certified AR for Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™ >