Learn More
Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10468210
Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10468210
1 L, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10468210
Marca: Fisher Chemical D/1856/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Punto di fusione -97°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 39°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 350mbar at 20°C
Viscosità 0.43 mPaS at 20°C
Peso formulazione 84.93g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526194 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog NumberD/1856/17Z,D/1856/15X,D/1856/21,D/1856/30RSS,D/1856/25RSS,D/1856/PB17,D/1856/27SS,D/1856/10RSS,D/1856/15,D/1856/25SS,D/1856/17,D/1856/17X
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™ >