Learn More
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate |
Nota nome | 95% |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.1120g/mL |
Punti di ebollizione | 250.0°C |
Punto d'infiammabilità | 86°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 9
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate
Titolo del prodotto
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals >