Learn More
Diethyl ether, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10163893
Diethyl ether, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10163893
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in vetro AcroSeal™
Codice prodotto. 10163893
Marca: Thermo Scientific Acros 364335000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.0°C
Nota nome Water <50 ppm, stabilized with BHT
Colore Colorless
Densità 0.7140g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −45°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3510 to 1.3530
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.714
Formula lineare (CH3CH2)2O
Viscosità 0.2448 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 314
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 11,3762
Indice di Merck 15, 3861
Informazioni di solubilità Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2534241 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2025 Catalog Number364330010,364331000,364330025,364335000
Numero di lotto2523011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2025 Catalog Number364330010,364331000,364330025,364335000
Numero di lotto2495951 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number364330010,364331000,364330025,364335000
Numero di lotto2403148 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number364330010,364331000,364330025,364335000
Numero di lotto2416099 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number364330010,364331000,364330025,364335000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Titolo del prodotto
Diethyl ether, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >