Learn More
Diethyl ether, +99%, extra pure, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals
49.14€ - 653.25€
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10522971
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
176830010
1 L Bottiglia in vetro
49.14€
1L
10072420
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
176830050
5 L Metal Drum
159.80€
5L
10761584
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
176830250
25 L Metal Drum
653.25€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Diethyl ether, +99%, extra pure, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals