Learn More
Diethyl ether, ≥99%, for HPLC, stabilized with Ethanol, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10021224
Diethyl ether, ≥99%, for HPLC, stabilized with Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10021224
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10021224
Marca: Thermo Scientific Acros 410040025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.0°C
Nota nome Stabilized
Absorbance 0.009 max. at 400nm, 0.022 max. at 280nm, 0.046 max. at 270nm, 0.097 max. at 250nm, 0.301 max. at 230nm, 0.523 max. at 210nm, 1 (1 cm cell vs water) at 208nm
Acidità 0.0002 meq/g max.
Alcalinità 0.0002 meq/g max.
Densità 0.7140g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −45°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3510 to 1.3530
Gravità specifica 0.714
Formula lineare (CH3CH2)2O
Viscosità 0.2448 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 314
Acqua 0.05% max.
Fieser 11,3762
Indice di Merck 15, 3861
Informazioni di solubilità Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥98%
Grado HPLC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1912974 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number410040010,410040025
Numero di lotto2102141 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number410040010,410040025
Numero di lotto2051248 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number410040010,410040025
Numero di lotto1928541 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number410040010,410040025
Numero di lotto2217373 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number410040010,410040025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl ether
Titolo del prodotto
Diethyl ether, ≥99%, for HPLC, stabilized with Ethanol, Thermo Scientific Chemicals >