Learn More
Diethyl Ether, Extra Pure, SLR, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10560721
Diethyl Ether, Extra Pure, SLR, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10560721
500 mL, Plastic-coated Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10560721
Marca: Fisher Chemical D/2400/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Punto di fusione -116°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 34.6°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Numero MDL 11646
Pressione del vapore 587mbar at 20°C
Viscosità 0.2448cp at 20°C
Peso formulazione 74.12g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527135 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/02/2025 Catalog NumberD/2400/MS21,D/2400/27,D/2400/17Z,D/2400/25,D/2400/PB08,D/2400/17,D/2400/PB17
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Titolo del prodotto
Diethyl Ether, Extra Pure, SLR, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™ >