Learn More
Diethyl Ether, puriss., Honeywell™ Codice prodotto.: 15642460
Diethyl Ether, puriss., Honeywell™
Codice prodotto. 15642460
240 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
135 kg
240 L
Codice prodotto. 15642460
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 24004240L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Ether
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densità 0.706g/mL at 25°C
Quantità 240 L
Limite di esplosione 0.365
Punto d'infiammabilità −40°C (−40°F)
Punto di combustione 320°F
Formula lineare (CH3CH2)2O
Numero UN 1155
Beilstein 1696894
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Diethyl Ether, puriss., Honeywell™ >