Learn More
Diethyl sulfate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11309095
Diethyl sulfate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11309095
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11309095
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14291.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-67-5
Formula molecolare C4H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 154.18
Numero MDL MFCD00009099
InChI Key DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny siroveVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
IUPAC Name diethyl sulfate
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl sulfate
Punto di fusione -25°C
Densità 1.177
Punti di ebollizione 208°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Indice di rifrazione 1.4005
Quantità 100 mL
Numero UN UN1594
Beilstein 1209714
Indice di Merck 14,3130
Peso formulazione 154.19
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10236400 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/03/2024 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
Numero di lottoA0443420 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/07/2023 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
Numero di lottoD26Z075 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
Numero di lottoS12E052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
Numero di lotto10179103 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
Titolo del prodotto
Diethyl sulfate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >