Learn More
Diethylaminosulfur trifluoride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) is used as a precursor to prepare 2,6-dimethoxybenzoyl fluoride and 2-thiazolines. It is a useful fluorinating agent used for a variety of compounds including alcohols, thioethers, alkenols and cyanohydrins. It also serves as a catalyst for Friedel-Crafts allylation reaction using tertiary cyclopropyl silyl ethers and in the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes. It plays an important role for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) is used as a precursor to prepare 2,6-dimethoxybenzoyl fluoride and 2-thiazolines. It is a useful fluorinating agent used for a variety of compounds including alcohols, thioethers, alkenols and cyanohydrins. It also serves as a catalyst for Friedel-Crafts allylation reaction using tertiary cyclopropyl silyl ethers and in the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes. It plays an important role for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
Solubility
Miscible with water, ethanol, benzene and acetonitrile.
Notes
Store in cool place. Moisture sensitive. It reacts with water and ethanol. Incompatible with water, acids and bases.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Diethylaminosulfur trifluoride |
Densità | 1.23 |
Punti di ebollizione | 30°C to 32°C (3 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 23°C (73°F) |
Formula lineare | (CH3CH2)2NSF3 |
Indice di rifrazione | 1.4115 |
Quantità | 5 g |
Numero UN | UN2920 |
Beilstein | 1849066 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diethylaminosulfur trifluoride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Diethylaminosulfur trifluoride