Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Tryptic Soy Agar (TSA) (terreno agarizzato con idrolizzato di soia-caseina)
Terreni disidratati adatti per isolamento, rilevazione e coltura di numerosi microrganismi. Terreni di coltura disidratati BD Difco™: Il Tryptic Soy Agar (TSA) (terreno agarizzato con idrolizzato di soia-caseina) viene fornito in forma disidratata per facilitarne l'uso da parte dei tecnici di laboratorio e specialisti del bioprocessing.
Marca: BD 236930
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Applicazioni:
- utilizzati con o senza sangue per la coltura e l'isolamento di diversi organismi
- Utilizzati per test di sterilità
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Specifica
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP | |
Dehydrated | |
Agar | |
Isolation and cultivation of non-fastidious and fastidious microorganisms | |
10 kg |
2°C to 30°C | |
Tryptic Soy Agar | |
Pancreatic digest of Casein 15g/L, Papaic digest of Soybean 5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 15g/L | |
Pail |