Learn More
BD Aghi e anse per inoculazione monouso Difco™
Sterile, disposable inoculating needles do not require flaming
60.85€ - 102.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume | Quantità | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume | Quantità | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10492683
|
BD
220214 |
Light Green | 1 μL | 250/Pk. | Inoculating Loop |
102.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10389822
|
BD
220216 |
Azzurro | 10 μL | 250/Pk. | Anse per inoculazione |
60.85€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Made from a unique plastic resin for controlled flexibility
- Resist cutting the agar surface, yet provide sufficient firmness to pick stubborn colonies
- Free of lubricants, oils and electrostatic charges
- Color coded
Specifications
Plastic Resin | |
Sterile | |
Single-use |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BD Aghi e anse per inoculazione monouso Difco™