Learn More
Mitutoyo™ Digimatic DMX-1 D-Sub9 Serial Interface Connector
Microcontrolled D-SUB9 cable serial interface for connecting a single measurement device via the RS-232C computer interface. Mitutoyo™ Digimatic DMX-1 D-SUB9 Serial Interface Connector requires no power supply.
Marca: Mitutoyo™ 011216
Descrizione
- Microcontrolled interface
- Connects a single measurment device, with Digimatic output, to an RS-232C computer interface.
- Easily connects to a computer's RS-232C serial port.
- No external power supply is needed, as the small level of power needed is supplied by the handshake lines RTS and DTR.
Specifica
DMX-1 D-SUB9 Serial Interface | |
Computer/measurement device | |
62 mm |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.